Documentos Principais
1.06839
Supelco
Sodalime pellets with indicator
for analysis
About This Item
Código UNSPSC:
12352319
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
perda
13.0 - 18.0% loss on drying, (105°C)
cor
, Passes test
tamanho de partícula
2-5 mm, coeff var ≥95%
capacidade
≥25 % absorption capacity (CO2)((method NF XVII))
densidade volumétrica
75 g/100 mL
adequação
passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1