Documentos Principais
103785
Millipore
Emulsão de telurita de clara de ovo
pasteurized, 20%, suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
fonte biológica
chicken egg yolk
Nível de qualidade
Agency
APHA
ISO 6888
conformidade reg.
FDA (BAM)
Formulário
liquid
concentração
20%
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A emulsão telurito-gema de ovo é uma emulsão estabilizada de gema de ovo para uso microbiológico, que é adicionada diretamente ao meio nutritivo para a identificação de cepas de estafilococos positivas para coagulase por sua atividade de lecitinase. O telurito de potássio tem atividade seletiva e permite o crescimento de estafilococos como colônias pretas. A gema do ovo permite a detecção da atividade da lecitinase microbiana e a redução do telurito.
Aplicação
A emulsão telurito-gema de ovo é um aditivo que consiste em uma emulsão de gema de ovo usada como suplemento para preparar o meio base de ágar de Baird Parker para a detecção de estafilococos.
Ligação
Substitui: 1.03785.0007
Nota de análise
Aspecto: emulsão amarelo-claro
Teste de esterilidade: estéril
Composição típica: 200 ml de clara de ovo estéril; 4,25 g de NaCl; 2,1 g de telurita de potássio; água destilada para produzir um volume final de 1000 ml.
Emulsão de telurita de clara de ovo testada em ágar de BAIRD-PARKER Art. 1.05406.
Inóculo no meio de referência
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
10-100
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): 10-100
Inóculo
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
>10⁴
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): >10⁴
- Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): >10⁴
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): >10⁴
Recuperação no meio de teste
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
≥ 70%
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): ≥ 70%
Crescimento
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
sem crescimento
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): sem crescimento
- Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): ruim a satisfatório
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): ruim a satisfatório
Cor da colônia
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
preto
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): preto
- Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): preto-cinza
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): preto-cinza
Zonas limpas
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
+
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): +
- Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): -
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): -
Incubação: 24-48 h a 37 °C, E.coli: 48 h. Referência: Ágar tríptico de soja.
Outras notas
Origem da cepa: CECT® 4972
Outras coleções de culturas celulares:
DSM 17076
ATCC® 700728
NCTC 12900
Informações legais
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
CECT is a registered trademark of Universitat de Valencia
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium