05-988
Anti-Pras40 Antibody, Clone 73P21
clone 73P21, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
40 kDa proline-rich AKT substrate, AKT1 substrate 1 (proline-rich), proline-rich Akt substrate, 40 kDa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
73P21, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AKT1S1(84335)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
A 0.1-1.0 µg/mL dilution of this lot detected PRAS40 in RIPA lysates of HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
RIPA lysates of HeLa cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2