CLS4884
Corning® gel-loading pipet tips
1 - 200 μL, end of tip thickness 0.2 mm, tip flat
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
natural tip
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
embalagem
rack of 200
fabricante/nome comercial
Corning 4884
Comprimento
83 mm
faixa de volume
1-200 μL
volume
1—200 μL
Descrição geral
- Tips are 83 mm in length
- Total capacity of 200 μL
- 200 tips/rack
- Nonsterile
- Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)