Documentos Principais
CLS4854
Corning® gel-loading pipet tips
1-200μL flat 0.4mm thick gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 2 racks/case, 400 tips/case
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121606
NACRES:
NB.02
Comprimento:
83 mm
faixa de volume:
1-200 μL
esterilidade:
non-sterile
Características:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
embalagem:
rack of 200
fabricante/nome comercial:
Corning 4854
Materiais
natural tip
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
embalagem
rack of 200
fabricante/nome comercial
Corning 4854
Comprimento
83 mm
faixa de volume
1-200 μL
Descrição geral
Corning gel-loading polypropylene pipet tips feature a thick capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
  • Tips are 83 mm in length
  • Total capacity of 200 μL
  • 200 tips/rack
  • Nonsterile
  • Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)