ABE135
Anti-Sp1 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Sp1 transcription factor, specificity protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SP1(6667)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated Sp1 from 500 µg of HeLa nuclear extract.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Sp1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa nuclear extract
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1