Key Documents
03-34-0035
Sigma-Aldrich
H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH
Shown to inhibit fibronectin binding to platelet-binding sites.
Sinônimo(s):
H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH, GRGDSP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H37N9O10
Peso molecular:
587.58
Código UNSPSC:
12352202
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white to off-white
solubilidade
5% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Shown to inhibit fibronectin binding to platelet-binding sites.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
fibronectin binding
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Pierschbacher, M.D., and Ruoslahti, E. 1984. Nature309, 30.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1