Documentos Principais
C9357
Sigma-Aldrich
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl)
≥96% (HPLC), suitable for western blotting and enzyme immunoassays
Sinônimo(s):
XJ735
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H32N8O7
Número CAS:
Peso molecular:
532.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl), ≥96% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
western blot: suitable
cor
white
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1NC(=O)c2cccc(CNC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC1=O)c2
InChI
1S/C23H32N8O7/c1-12-19(35)31-15(6-3-7-26-23(24)25)21(37)28-11-17(32)30-16(9-18(33)34)22(38)27-10-13-4-2-5-14(8-13)20(36)29-12/h2,4-5,8,12,15-16H,3,6-7,9-11H2,1H3,(H,27,38)(H,28,37)(H,29,36)(H,30,32)(H,31,35)(H,33,34)(H4,24,25,26)/t12-,15-,16-/m0/s1
chave InChI
HRASXYOWQQTBAQ-RCBQFDQVSA-N
Informações sobre genes
human ... NPY(4852)
Amino Acid Sequence
Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl) (XJ735) is an RGD containing cyclic peptide (peptidomimetic) used as an antagonist specific to integrin αvβ3. XJ735 is used to study the role of integrin αvβ3 in cell-matrix interactions and processes.
Antagonist of RGD peptidomimetic αVβ3 integrin containing both anionic and cationic binding sites that straddle the RGD binding domain.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3