A6677
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Arginyl-Glycyl-Asparagyl-Serinyl-Prolyl-Alaninyl-Serinyl-Serinyl-Lysyl-Proline, RGDSPASSKP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic
organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCCC2C(O)=O
InChI
1S/C40H68N14O16/c1-20(31(61)50-24(17-55)35(65)51-25(18-56)34(64)49-22(8-2-3-11-41)37(67)54-14-6-10-28(54)39(69)70)47-36(66)27-9-5-13-53(27)38(68)26(19-57)52-33(63)23(15-30(59)60)48-29(58)16-46-32(62)21(42)7-4-12-45-40(43)44/h20-28,55-57H,2-19,41-42H2,1H3,(H,46,62)(H,47,66)(H,48,58)(H,49,64)(H,50,61)(H,51,65)(H,52,63)(H,59,60)(H,69,70)(H4,43,44,45)
chave InChI
JMBLPSUDFRAOLU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?