900300
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
lactide:caprolactone 60:40, viscosity 1.5 dL/g
Sinônimo(s):
PLLA-PCL
Formulário
chips or granules
Nível de qualidade
proporção de alimentação
lactide:caprolactone 60:40
viscosidade
1.5 dL/g
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Advances in experimental medicine and biology, 318, 331-340 (1992-01-01)
Fatty acids with from 24 to 28 carbon atoms (very long-chain fatty acids, VLCFA) are present in small amounts in all mammalian tissues. Even longer chain fatty acids with from 30 to 38 carbon atoms (ultra-long-chain fatty acids, ULCFA) are