05-652
Anti-MUC1/episialin Antibody, clone 214D4
clone 214D4, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Breast carcinoma-associated antigen DF3, Carcinoma-associated mucin, Episialin, H23AG, PEMT, Peanut-reactive urinary mucin, PUM, Polymorphic epithelial mucin, PEM, Tumor-associated epithelial membrane antigen, EMA, Tumor-associated mucin, CD227
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
clone
214D4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1