04-804
Anti-NFAT1 Antibody, clone 8G4.2
clone 8G4.2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 2, NF-ATc2, NFATc2, NFAT pre-existing subunit, NF-Atp, T-cell transcription factor NFAT1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G4.2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFATC2(4773)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Transcription Factors
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2