Z282081
Coors™ apothecary mortar
O.D. × H 100 mm × 59 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
alumina
fabricante/nome comercial
Coorstek 60382
D.E. × A
100 mm × 59 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Mortar shaped for easy handling. Outside glazed except for bottom. Order pestle separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z282081-1EA | 4061833578759 |