Key Documents
Z247529
Coors porcelain pestle
for Z247480
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiais
porcelain
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66320
pilão C
180 mm
Descrição geral
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Aplicação
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Coors™ porcelain mortar capacity 1200 mL, top O.D. × H 180 mm × 110 mm
Z529508
Coors porcelain mortar
Coors™ alumina pestle for Z281980
Z282030
Coors alumina pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 25 mm
Z136077
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Deep form, O.D. 100 mm
Z409081
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 65 mm
Z112518
Agate mortar and pestle