Key Documents
Z529508
Coors porcelain mortar
capacity 1200 mL, top O.D. × H 180 mm × 110 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Materiais
porcelain
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66328
capacidade
1200 mL
topo D.E. × A
180 mm × 110 mm
Descrição geral
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4