Documentos
Z247472
Coors porcelain mortar
O.D. × H 85 mm × 65 mm, capacity 150 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiais
porcelain
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66316
D.E. × A
85 mm × 65 mm
capacidade
150 mL
Descrição geral
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7