Z529516
Coors™ porcelain mortar
capacity 4000 mL, top O.D. × H 283 mm × 150 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
porcelain
fabricante/nome comercial
Coorstek 66331
capacidade
4000 mL
pilão C
280 mm
topo D.E. × A
283 mm × 150 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z529516-1EA | 4061833569832 |
Z529540-1EA | 4061833580950 |