Documentos Principais
Z511404
Sigma-Aldrich
Glass mortar and pestle
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
Grinding Apparatus, Mortar and Pestle Set
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiais
glass
capacidade
250 mL
Descrição geral
Made of clear, heavy, flint glass with pour spout.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Coors™ porcelain pestle for Z247464
Z247502
Coors porcelain pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 25 mm
Z136077
Agate mortar and pestle
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z511404-1EA4061833580769