Documentos Principais
Z409103
Sigma-Aldrich
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 125 mm
Sinônimo(s):
Mortar and Pestle Set
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiais
agate
Profundidade
42 mm
D.I.
102 mm
D.E.
125 mm
Descrição geral
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 95 mm
Z112526
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 35 mm
Z112496
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 40 mm
Z168947
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 25 mm
Z136077
Agate mortar and pestle
Coors™ porcelain mortar O.D. × H 120 mm × 88 mm, capacity 420 mL
Z247499
Coors porcelain mortar