Documentos Principais
Z409111
Sigma-Aldrich
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 150 mm
Sinônimo(s):
Agate Pestle, Mortar and Pestle Set
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiais
agate
Profundidade
50 mm
D.I.
120 mm
D.E.
150 mm
Descrição geral
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5