Z168963
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 150 mm
Sinônimo(s):
grinding and crushing equipment, natural stone pestle and mortar, tool for manually grinding solid samples
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
agate
embalagem
pack of 1 ea
Profundidade
45 mm
D.I.
136 mm
D.E.
150 mm
aplicação(ões)
food and beverages
Categorias relacionadas
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z168963-1SET | 4061833577004 |