Z136212
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 50 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
agate
Profundidade
12 mm
D.I.
42 mm
D.E.
50 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z136212-1EA | 4061832329727 |