Z136077
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
agate
Profundidade
8 mm
D.I.
20 mm
D.E.
25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z136077-1EA | 4061832329710 |