Documentos Principais
Z511420
Sigma-Aldrich
Glass mortar and pestle
capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
Grinding set, Mortar and pestle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiais
glass
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Made of clear, heavy, flint glass with pour spout.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 25 mm
Z136077
Agate mortar and pestle
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z511420-1EA4061833580783