Z415545
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 24/40 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (2)
condensador C
300 mm
profundidade de imersão
75 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z415545-1EA | 4061832132129 |