Materiais
alumina
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 60356
pilão C
38 mm
Descrição geral
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)