About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
alumina
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 60362
pilão C
65 mm
Descrição geral
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z282057-1EA | 4061833309124 |