Key Documents
Z282022
Coors alumina mortar
capacity 30 mL, O.D. × H 75 mm × 37 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Materiais
alumina
fabricante/nome comercial
Coorstek 60364
D.E. × A
75 mm × 37 mm
capacidade
30 mL
Descrição geral
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)