Z281999
Coors™ alumina mortar
O.D. × H 50 mm × 26 mm, capacity 7 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
alumina
fabricante/nome comercial
Coorstek 60358
D.E. × A
50 mm × 26 mm
capacidade
7 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281999-1EA | 4061833309094 |
Z282049-1EA | 4061833309117 |