Z186872
Disposable polystyrene weighing dishes
blue, L × W × H 135 mm × 135 mm × 20 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
rectangular
embalagem
pack of 100 ea
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
C × L × A
135 mm × 135 mm × 20 mm
Prato: C × L
135 mm × 135 mm
cor
blue
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z186872-500EA | 4061832331324 |
Z186872-100EA | 4061826187845 |