Documentos Principais
BAF133740002
SP Bel-Art® Belpen Marker Pen
blue
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiais
blue
fabricante/nome comercial
Bel-Art F13374-0002
Descrição geral
Felt tip marking pens are perfect for labeling all types of glassware and plastics.
Características e benefícios
  • Permanent, quick drying ink remains waterproof and smudge proof
  • Will withstand autoclaving when dry
  • Pen with handy pocket clip is 13.3cm (5¹/4") long
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)