Z164046
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
Total A
310 mm
cooler de imersão C × diâmetro
250 mm × 60 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For reactions using low-boiling solvents.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z164046-1EA | 4061832131504 |