Documentos Principais
SYNC111420
Synthware cold finger condenser
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
Sinônimo(s):
Synthware C111420, Cold finger condenser with drip tip
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C111420
tamanho da mangueira
8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Extended offset lower tip for drop control.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)