Z568546
Aldrich® dry ice trap
with SafetyBarb® tubing connectors, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
diâmetro × C
90 mm × 250 mm
Diâm. do reservatório
50 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z568546-1EA | 4061832119885 |