Documentos Principais
Z103098
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/40
Descrição geral
For use with dry ice/acetone slush or liquid nitrogen in cold-finger.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)