Documentos Principais
Z552380
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS14/20
Total A
180 mm
cooler de imersão C × diâmetro
180 mm × 54 mm
Descrição geral
For reactions using low-boiling solvents.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)