Z171735
Aldrich® dry ice condenser trap
Overall H 450 mm, reservoir capacity 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Total A
450 mm
capacidade do reservatório
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)