Z174211
Aldrich® two-piece vacuum trap
hose barbs at 180°
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Parâmetros
230-490 °C
Descrição geral
Threaded 45/50 joint. 48 mm O.D. × 420 mm L × 13 mm O.D. hose barbs. Constructed for easy removal of condensates.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)