Z152447
Aldrich® dry ice condenser for Büchi® rotary evaporators
with feed tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
male joint SJ35/20
joint stopcock19/38
faixa de medição de volume
500 mL (dry ice reservoir)
Descrição geral
For Büchi rotary evaporators R110, and R151. For use with short stem duct.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z152447-1EA | 4061833639849 |