Documentos Principais
Z117242
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser for Büchi® rotary evaporators
with hose barb
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
male joint SJ35/20
faixa de medição de volume
500 mL (dry ice reservoir)
Descrição geral
For Büchi rotary evaporators R110, and R151. For use with short stem duct.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)