Key Documents
CLS2480200
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 200 mm, joint: ST/NS 19/38
Sinônimo(s):
laboratory condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS19/38
fabricante/nome comercial
Corning 2480-200
camisa C
200 mm
Descrição geral
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)