Documentos Principais
HS20630B
Rubber Bulb
capacity 15 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
red natural rubber
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS20630B
C × DE × diâm.
56 mm × 34 mm × 4 mm, (Hole diam)
capacidade
15 mL
Descrição geral
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
Características e benefícios
  • Constructed of Natural Rubber
  • 15 mL volume, 2.2 in L x 1.3 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (56 mm L x 34 mm OD x 4 mm hole dia.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)