Z328960
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 15 mm, bar diam. 4.5 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cylindrical PTFE-coated
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
BRAND 137410
Comprimento
15 mm
diâmetro da barra
4.5 mm
diâmetro do anel
6 mm
Descrição geral
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Outras notas
BR137410 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG