Documentos Principais
Z329118
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 25 mm, bar diam. 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
fabricante/nome comercial
BRAND 137612
Comprimento
25 mm
diâmetro da barra
10 mm
diâmetro do anel de pivô
11 mm
Descrição geral
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Outras notas
BR137612 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)