Documentos Principais
Z328995
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 30 mm, bar diam. 6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiais
cylindrical PTFE-coated
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
BRAND 137425
Comprimento
30 mm
diâmetro da barra
6 mm
diâmetro do anel
7.5 mm
Descrição geral
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Outras notas
BR137425 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)