Documentos Principais
W376205
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-pentanol
≥99%, FG
Sinônimo(s):
2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-methylpentan-1-ol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
102.17
Número FEMA:
3762
Beilstein:
1718979
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10275
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.115
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
151-152 °C (lit.)
densidade
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
chocolate; green; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CCO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-6(2)4-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
3-Methyl-1-pentanol is a fragrance ingredient generally used in shampoos, cosmetics, toilet soaps, and non-cosmetic products like detergents and household cleaners. It is naturally found in the Mangifera species of the mango plant.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A I Pardo-García et al.
Food chemistry, 163, 258-266 (2014-06-11)
The effects of four vine treatments, comprising the application of eugenol and guaiacol (individually or as a mixture) or whiskey lactones on the concentration of glycosidically bound aroma precursors, determined as glycosyl glucose content by HPLC-IR, in Monastrell grapes and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W376205-1KG
W376205-SAMPLE
W376205-4KG-K4061837537363
W376205-100G
W376205-100G-K4061837801037
W376205-1KG-K4061837801044
W376205-4KG
W376205-SAMPLE-K4061837801051