Documentos Principais
W251208
Sigma-Aldrich
Geranyl butyrate
≥95%, FCC
Sinônimo(s):
Butyric acid geranyl ester, Trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl butyrate, [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] butanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
224.34
Número FEMA:
2512
Número CE:
Conselho da Europa nº:
274
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.048
NACRES:
NA.21
grau
Kosher
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
Impurezas
<35% citronellyl and neryl butyrates
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
151-153 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity; waxy; rose; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+
chave InChI
ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W251208-1KG-K4061837529467
W251208-9KG
W251208-SAMPLE
W251208-1KG
W251208-4KG
W251208-4KG-K
W251208-9KG-K4061837529474
W251208-SAMPLE-K4061837529481