Documentos Principais
W215355
Sigma-Aldrich
Bergamot oil
greener alternative
natural, product of Simone Gatto
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2153
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
fonte biológica
citrus (Bergamia Risso et Poiteau (Fam. Rutaceae))
Nível de qualidade
grau
Kosher
natural
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
p.e.
159 °C (lit.)
densidade
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
orange; citrus; woody
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)