Key Documents
S800457
4-CHLORO-2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENYL N-(4-FLUOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H17ClFNO2
Número CAS:
Peso molecular:
321.782
Número MDL:
Outras notas