Documentos
D56209
Sigma-Aldrich
1,5-Dichloroanthraquinone
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H6Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
277.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
245-247 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H
chave InChI
MQIUMARJCOGCIM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3